Learn More
1,4-Bis(1-hydroxycyclohexyl)-1,3-butadiyne, 98+%
Product Code. 11313186
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11313186 5 g 5g
11323186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11313186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12492.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 5768-10-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5768-10-5
MDL Number MFCD00021401
Specifica
Melting Point 174°C to 175°C
Molecular Formula C9H8O4
Quantity 5 g
Beilstein 1246867
Synonym myristicin aldehyde, 3-methoxy-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, 3-methoxypiperonal, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxy, 5-methoxypiperonal, 7-methoxy-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxy-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo-1,3-dioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxybenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde
InChI Key LOFRBHZYZCIOJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC2=C1OCO2)C=O
IUPAC Name 7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 180.16
PubChem CID 22016
Formula Weight 246.35
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 1,4-Bis(1-hydroxycyclohexyl)-1,3-butadiyne
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.