Learn More
1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1,3-thiazin-5-yl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10578083
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10578083 10 g 10g
10577893 1 g 1g
10118562 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10578083 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB05406EA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 219539-29-4
Molecular Formula C12H10ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 251.73
MDL Number MFCD00276113
InChI Key NEKOTKLWPGNIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethan-1-one, 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethanone, maybridge1_001465, ethanone,1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl
PubChem CID 2799112
IUPAC Name 1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1,3-thiazin-5-yl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(SC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Quantity 10 g
Assay Percent Range 97%
Formula Weight 251.74
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1, 3-thiazin-5-yl]ethan-1-one
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.