Learn More
1,1'-Binaphthyl, 98%
Product Code. 15443147
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15443147 5 g 5g
15433147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15443147 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16852.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 604-53-5 | C20H14 | 254.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 604-53-5
Molecular Formula C20H14
Molecular Weight (g/mol) 254.33
MDL Number MFCD00041740
InChI Key ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthyl, 1,1'-dinaphthyl, binaphthyl, binaphthalene, 1-naphthalen-1-yl naphthalene, 1,1'-binaphtyl, di-.alpha.-naphthol, 1-1-naphthyl naphthalene, di-alpha-naphthol
PubChem CID 11789
IUPAC Name 1-naphthalen-1-ylnaphthalene
SMILES C1=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)=C2C=C1
Specifica
Melting Point 144°C to 146°C
Quantity 5 g
Formula Weight 254.33
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1,1'-Binaphthyl
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.