accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClFe

CAS RN 7705-08-0

IUPAC Name: iron(3+) trichloride
Synonyms: ferric chloride
Molecular Weight (g/mol): 162.2
Molecular Formula: Cl3Fe
InChi Key: RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (27)
  • (3)
  • (1)
Quantity 
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Physical Form 
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (3)
Grade 
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (12)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (27)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (12)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)