accessibility menu, dialog, popup

UserName

(R)O(S)OOHHOOHHO

CAS RN 50-81-7

IUPAC Name: 2-(1,2-dihydroxyethyl)-4,5-dihydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one
Synonyms: vitamin C
Molecular Weight (g/mol): 176.12
Molecular Formula: C6H8O6
InChi Key: TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Quantity 
  • (2)
  • (5)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
Physical Form 
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
Percent Purity 
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)