Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone and Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μL
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
- Tip format: 96 tip and 384 tip
- Tip volume range: 25 μL to 200 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface - Compatible heads: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
- Rack format: Non-ANSI (96) and ANSI/SLAS (384)
- Rack material: Polypropylene
Información de órdenes
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (Metric) | 100 μL |
| Filtered | Filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Clear |
| Rack Color | Gray |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Non-ANSI |
| Format | Rack |
| Tip Style | Standard, Round |
| Packaging | Non-SBS Rack |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?