Learn More
Zomepirac Sodium Salt Hydrate, TRC
Product Code. 30456072
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30456072 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30456072 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCZ675005500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Zomepirac Sodium Salt Hydrate
Molecular Formula C15H13ClNNaO3 •xH2O
Quantity 500 mg
Synonym 5-(4-Chlorobenzoyl)-1,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-acetic Acid Sodium Salt Hydrate, McN 2783-21-98 Hydrate, Sodium Zomepirac Hydrate, Zomax Hydrate, Zomepirac Sodium Hydrate, Zomepirac Sodium Salt Hydrate
InChI Formula InChI=1S/C15H14ClNO3.Na.H2O/c1-9-7-12(8-13(18)19)17(2)14(9)15(20)10-3-5-11(16)6-4-10;;/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O=C(C1=C(C=C(N1C)CC(O[Na])=O)C)C2=CC=C(C=C2)Cl.O
IUPAC Name sodium 2-(5-(4-chlorobenzoyl)-1,4-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate hydrate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.