Learn More
Zoledronic acid monohydrate, MedChemExpress
Description
Zoledronic acid monohydrate (Zoledronate monohydrate) is a third-generation bisphosphonate (BP), with potent anti-resorptive activity. Zoledronic acid monohydrate inhibits the differentiation and apoptosis of osteoclasts. Zoledronic acid monohydrate also has anti-cancer effects.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Zoledronic acid monohydrate |
| CAS | 165800-06-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C5H12N2O8P2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Zoledronate monohydrate CGP 42446 monohydrate CGP42446A monohydrate ZOL 446 monohydrate |
| Solubility Information | H2O : 14.29 mg/mL (49.26 mM; ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CN1C=CN=C1.[H]O[H] |
| Molecular Weight (g/mol) | 290.1 |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?