Description
ZNF776 Polyclonal specifically detects ZNF776 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
| Antigen | ZNF776 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | DKFZp686K10134, DKFZp781G1213, FLJ38288, zinc finger protein 776 |
| Gene Symbols | ZNF776 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KQTLSIQQESPLRTHWTGVCTKKVHLWGMCGPLLGDILHQGTQHNQKLNGFGAYEKKLDDDANHHQDQKQHIGE |
| Show More |
For Research Use Only
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?