Learn More
Abnova™ ZNF45 Recombinant Protein
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulation | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.76 |
| Name | Human ZNF45 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal |
| pH Range | 8 |
| Preparation Method | In vitro wheat germ expression system |
| Purification Method | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Quality Control Testing | 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue |
| Quantity | 2 μg |
| Source | Wheat Germ (in vitro) |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?