Learn More
Zirconium(IV) oxychloride octahydrate, Puriss. p.a., ≥99.5%, Honeywell™
Product Code. 15673500 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
6 x 100 g
Unit Size:
100g
Pack of 6
Product Code. 15673500
Brand: Honeywell Research Chemicals 31670100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Puriss. p.a.,≥99.5%
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13520-92-8
Molecular Formula Cl2H16O9Zr
Molecular Weight (g/mol) 322.24
MDL Number MFCD00149898
InChI Key SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC Name oxozirconium;octahydrate;dihydrochloride
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Specifikationer
Quantity 100 g
Linear Formula ZrOCl2 · 8H2O
UN Number 3260
Formula Weight 322.25g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grade ACS/puriss. p.a.
Packaging Poly bottle
Chemical Name or Material Zirconium(Iv) Oxychloride Octahydrate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.