Learn More
Zirconium(IV) oxide, calcia stabilized, 99.4% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11378418
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
Product Code. 11378418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040453.18
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-23-4
Molecular Formula O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
MDL Number MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Tekniske data
Boiling Point ∼5000°C
Melting Point ∼2700°C
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Merck Index 14,10180
Formula Weight 123.22
Percent Purity 99.4%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ZrO2, 4% CaO
Odor Odorless
Assay (metals basis excluding Hf)
Chemical Name or Material Zirconium(IV) oxide, Calcia stabilized
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.