Learn More
Zirconium(IV) Chloride, Sigma-Aldrich™
Beschreibung
Zirconium(IV) chloride is a Lewis acid catalyst, widely used in organic synthesis for the preparation of useful key intermediates. Since it is a stable and environmentally friendly catalyst used in various chemical reactions such as carbon-carbon bond formation reactions, reduction reactions, protection, and deprotection reactions.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 437°C |
| Quantity | 1 kg |
| Density | 2.80 g/cm3 at 15°C |
| MDL Number | MFCD00011306 |
| Synonym | Zirconium(IV) chloride, Zirconium tetrachloride, Zirconium(IV) chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 233.04 |
| Grade | Research |
| Chemical Name or Material | Zirconium(IV) Chloride |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.