Learn More
Zinc protoporphyrin, 96%
Codice prodotto. 11358317
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.25g
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11358317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032068.MA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 15442-64-5 | C34H32N4O4Zn | 626.034 g/mol
Zinc protoporphyrin-9 is a potent, selective heme oxygenase inhibitor, interleukin-1 antagonist, GCS inhibitor, and NOS1, NOS2, and NOS3 inhibitor. In olfactory neuronal cultures, this product has been used to block CO biosynthesis, which lowered cGMP concentrations. Zinc protoporphyrin-9 is an extremely useful tool to elucidate the role of CO in signal transduction and as a neurotransmitter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15442-64-5
Molecular Formula C34H32N4O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 626.034
MDL Number MFCD00011612
InChI Key FUTVBRXUIKZACV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc protoporphyrin
PubChem CID 131664383
IUPAC Name zinc;3-[18-(2-carboxyethyl)-8,13-bis(ethenyl)-3,7,12,17-tetramethyl-23H-porphyrin-21-id-2-yl]propanoate
SMILES CC1=C(C2=CC3=NC(=CC4=C(C(=C(N4)C=C5C(=C(C(=N5)C=C1[N-]2)C)C=C)C)C=C)C(=C3CCC(=O)O)C)CCC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifica
Color Purple to Red
Odor Odorless
Quantity 10 mg
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in ethanol,and DMSO,pyridine,or dimethyl formamide.
Formula Weight 626.04
Percent Purity 96%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Zinc protoporphyrin
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato