Learn More
Zinc acrylate
Product Code. 11378928
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
Product Code. 11378928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041780.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14643-87-9 | C6H6O4Zn | 207.49 g/mol
The primary use of Zinc Acrylate is in the production of golf balls. Other uses are primarily in the production of specialty rubber products such as belts and hoses for automobiles. Also used as a tissue adhesive used for adherence of tissue to tissue or tissue to non-tissue for prostheses in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14643-87-9
Molecular Formula C6H6O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 207.49
MDL Number MFCD00067208
InChI Key XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acrylate, zinc diacrylate, 2-propenoic acid, zinc salt, acrylic acid, zinc salt, 2-propenoic acid, zinc salt 2:1, zinc prop-2-enoate, 79-10-7 parent, acmc-20aj8t, dsstox_cid_7768, dsstox_rid_78559
PubChem CID 159747
IUPAC Name zinc;prop-2-enoate
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
Spécification
Melting Point ∼250°C
Density 1.6 g/mL
Quantity 250 g
UN Number UN3077
Solubility Information Soluble completely in acrylic acid and water (as a salt). Insoluble as a polymer.
Formula Weight 207.5
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Zinc acrylate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis