Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10794961 Shop All Fisher Chemical Products
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 g
Packaging:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10794961 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10794961 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore Z/0650/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Melting Point 237°C
CAS 5970-45-6
Color White
pH 6.0 to 7.0
Physical Form Solid
Quantity 500 g
Molecular Formula C4H10O6Zn
MDL Number 66961
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI Key BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC Name zinc;diacetate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formula Weight 219.5g/mol
Packaging Plastic powder jar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc acetate dihydrate
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Acute toxicity Category 4
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.