Learn More
Zeolite ZSM-5, ammonium
Código de producto. 15442527
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15442527 25 g 25g
15452527 100 g 100g
15462527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15442527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045883.14
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolite ZSM-5 is used in hydrocarbon isomerization, the alkylation of hydrocarbons, and as a catalyst support. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1318-02-1
Molecular Formula Al2O5Si
Molecular Weight (g/mol) 162.043
MDL Number MFCD00132601
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC Name dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Especificaciones
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Packaging Plastic bottle
Solubility Information Insoluble in water.
Chemical Name or Material Zeolite ZSM-5
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.