Learn More
Zebrafish Basolateral Pole of Cells Antibody (FIS 2H9/1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-50370
 View more versions of this product
Product Code. 18633409
  • 351.00 EUR / 0.10mL
Beskrivning
Beskrivning
Zebrafish Basolateral Pole of Cells Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Basolateral Pole of Cells in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Zebrafish Basolateral Pole of Cells
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
FIS 2H9/1
Unconjugated
PBS
Lysate of zebrafish intestine
0.1 mL
Developmental Biology, Epitope Tags
Zebrafish
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.