Learn More
MedChemExpress Zalcitabine
Product Code. 16457276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16457276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16457276 Supplier MedChemExpress Supplier No. HY17392
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
MedChemExpress Zalcitabine is a potent nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV infection.
Specifications
Molecular Weight (g/mol) 211.22 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purity 98.0%
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic)
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
CAS 7481-89-2
Synonym 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.