Learn More
Tocris Bioscience™ (Z)-4-Hydroxytamoxifen
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001997
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Product Code. 30001997
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 3412/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Metabolite of tamoxifen (Cat. No. 0999)
(Z)-4-Hydroxytamoxifen is an estrogen receptor antagonist (IC50 = 27 μM). (Z)-4-Hydroxytamoxifen is a Tamoxifen (Cat. No. 0999) metabolite; that exhibits greater potency than the parent compound. (Z)-4-Hydroxytamoxifen Also activates intein-linked inactive Cas9, reducing off-target CRISPR-mediated gene editing; system has ∽25-fold higher specificity than wtCas9. (Z)-4-Hydroxytamoxifen binds to voltage-gated sodium channels, near the intracellular gate and inhibits the sodium current by delaying channel recovery from the inactivated state (IC50 values are 297 nM and 2.1 μM for NavM and human Nav, respectively in HEK cells); this inhibition is independent of estrogen receptor modulation. Chemotherapeutic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68047-06-3
Molecular Formula C26H29NO2
Spécification
Quantity 50 mg
Formula Weight 387.51
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 387.523
Chemical Name or Material (Z)-4-Hydroxytamoxifen
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis