Learn More
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, ACS Grade, Scharlab
Beschreibung
- Synonyms: 3',3-Bis[bis(carboxymethyl)-aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
- Molecular Formula: C31H28N2Na4O13S
- Molar Mass: 760.60g/mol
- CAS: 3618-43-7
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 3618-43-7 |
| Color | Orange |
| Loss on Drying | 7% max (110°C) |
| Molecular Formula | C31H28N2Na4O13S |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 3',3'-Bis[bis(carboxymethyl)-aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt |
| Formula Weight | 760.60g/mol |
| Grade | ACS |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?