Learn More
Heinz Herenz Wooden Applicator with Single Cotton Bud Single End Tip
Product Code. 30158383
Click to view available options
Tip Type:
Single End
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. 30158383
Brand: Heinz Herenz 1030118
Wooden applicator with single cotton bud.
We offer a wide range of sterile and nonsterile swabs:
  • Wood, PS, PP, aluminium or paper applicator
  • Each in various lengths available
  • With cotton, viscose, polyester or foam head
  • Diameter of the heads: small, medium or large
  • This guarantees that the right instrument is available for every special application.
  • For example, the cotton-tipped swabs are recommended for use by ENT specialists.
  • Our sterile cotton buds are all individually wrapped.
Please note in the medical field:
  • Only suitable for single use
  • Use by medical personnel only
  • This applicator size: single cotton bud is 5.0 to 5.5 x 12 mm and wooden stick is 150 x 2.2 mm
Tekniske data
Autoclavable Not Autoclavable
Handle Material Wood
Product Type Cotton Swab
Tip Material Cotton
Tip Type Single End
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.