Learn More
Descrizione
White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient.
- Closing tab has one round and one flat wire to ensure that bag is closed securely
- Fold tab over tightly 4 to 5 times when closing
- Volume measurements are approximate
- White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient
- Paper-like finish eliminates ink smearing and provides surface for any writing instrument
- Sterilized
- Note: Should not be used at temperatures above 82°C
- Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Closure Type | Closing Tab |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Accommodates large size samples and eliminate reducing into smaller pieces |
| Includes | White, Write-on Strip |
| Material | Polyethylene |
| Sterility | Sterile |
| Fill Volume | 184 oz. |
| Latex Free | Yes |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?