Description
- Coplin Staining Jar manufactured from soda-lime glass for chemical resistance and durability
- Holds five single 3 x 1 in. (75 x 25 mm) slides vertically, or ten slides back-to-back
- Approximately 60 mL capacity with rectangular base
- Suitable for staining slides or use as a developing chamber for thin-layer chromatography
- Polypropylene Slide Grip allows easy and safe transfer of five slides
- Slide Grip fits into Wheaton Coplin staining jars
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| Type | Slide Grip |
| For Use With (Application) | Staining |
| For Use With (Equipment) | Wheaton Coplin Staining Jar |
| Slide Count | 5 |
| Height (Metric) | 35mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?