Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Large Safety-Coated Solution and Serum Bottles
Product Code. 12482571 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
18,927 mL
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) unitSize
12482571 18,927 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12482571 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 221029
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Plastisol coated for safety.
  • Material: Borosilicate Glass
  • Not autoclavable
  • Shape: Round
  • Takes rubber stopper No. 8
  • Light resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity (Metric) 18,927 mL
Color Clear
Diameter (English) 11.57 in.
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 502 mm
Product Type Serum Bottle
Height (English) 19.76 in.
Closure Material Rubber
Diameter (Metric) 294 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.