Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: Without Caps
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Ideal for use as sample bottles
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
- Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
- Graduated in mL and oz.
Autoclavable black phenolic cap with rubber liner.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Capacity (English) | 1 oz. |
| Color | Clear |
| Diameter (English) | 1.3 in. |
| Material | Glass |
| Closure Color | Black |
| Height (Metric) | 68 mm |
| Height (English) | 2.6 in. |
| Closure Liner | Polyseal |
| Closure Material | Phenolic |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?