Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Caps For Liquid Scintillation Vials
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Screw Caps For Liquid Scintillation Vials
- Screw caps for WHEATON liquid scintillation vials
- Use as replacement caps or for vials that are provided without caps
- Choose the right size screw cap for your vial
- Select cap and liner material for your application
- Case of 1000 provides an economical alternative
- Not autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Cap Size: 22-400 |
| Material (Liner) | Metal Foil |
| Color | White |
| Material | Polypropylene |
| Closure Material | Polypropylene |
| Closure Type | Screw |
| Quantity | 1000/Cs. |
| Closure Size | 22-400 |
| For Use With (Equipment) | Liquid Scintillation Vial |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?