Learn More
PEPperCHIP™ West Nile Virus Proteome Microarray
Beschreibung
- Microarray Content: Genome polyprotein of West Nile virus cleaved into 13 chains: peptide 2k, capsid protein C, prM, peptide pr, small envelope protein M, envelope protein E, non-structural protein 1, non-structural protein 2A, serine protease subunit NS2B, serine protease NS3, non-structural protein 4A, non-structural protein 4B, RNA-directed RNA polymerase NS5
- Peptide Length/Overlap: 15 aa/ 14 aa
- Number of Peptides: 3430 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Spezifikation
Spezifikation
| Coating | PEGMA/PMMA |
| Description | 1 array copy per microarray |
| Quantity | 1 Slide |
| Method of Attachment | Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015 |
| Color | Transparent |
| Regulatory Status | RUO |
| Barcode | Individual barcode for each microarray |
| Material | Microscopic Glass |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?