Learn More
DiversifiedBiotech Well Orienters
Beschreibung
- For Easy Pipetting and Identification of Samples in Microplates
- A thin, plastic card that slips under the well plate, providing sharp, alpha-numeric characters to identify each sample in a 96 - 48 or 24 - well microplate
- Permanently label mutliple microplates with clear Well Orienter Stickers
- Each well is clearly marked with its corresponding row number and column letter for easy cross-referencing
- The paper backing is scored in the middle allowing for easy aligning on the underside of the plate
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Black, Clear Bottom |
| Disposable | Reusable |
| Product Type | Well Orienter |
| For Use With (Equipment) | Well Plates |
| Material | Plastic |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?