Beschreibung
WDR51B Polyclonal antibody specifically detects WDR51B in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | WDR51B |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | FLJ14923, FLJ41111, PIX1, POC1 centriolar protein homolog B, POC1 centriolar protein homolog B (Chlamydomonas), TUWD12, WD repeat domain 51B, WD repeat-containing protein 51B, WDR51B |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 299-478 of human POC1B (NP_758440.1). TNFDELHCKGLTKRNLKRLHFDSPPHLLDIYPRTPHPHEEKVETVEINPKLEVIDLQISTPPVMDILSFDSTTTTETSGRTLPDKGEEACGYFLNPSLMSPECLPTTTKKKTEDMSDLPCESQRSIPLAVTDALEHIMEQLNVLTQTVSILEQRLTLTEDKLKDCLENQQKLFSAVQQKS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?