Learn More
Wax, Pure, Carnauba, Yellow, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
100g, Plastic powder jar
Spécification
Spécification
| CAS | 8015-86-9 |
| Melting Point | 81°C |
| Color | Yellow |
| Packaging | Plastic powder jar |
| MDL Number | 130724 |
| Physical Form | Solid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu