Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Minerals
Code produit 30327859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30327859 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30327859 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWPMIN500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
CAS 16887-00-6, 16984-48-8, 9-7-7440, 7440-23-5, 14808-79-8
Analyte or Component Names Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
Conductivity 393 μmhos/cm
Shipping Condition Room Temperature
Solution Type Mixture
Solvent or Matrix Water
Industry Type Petrochemical Testing
Quantity 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fluoride 2.14 mg/L∣Sulfate 12.6 mg/L∣Potassium 14.7 mg/L∣Alkalinity 37.2 mg/L∣Sodium 70.4 mg/L∣Chloride 83.5 mg/L∣Total dissolved solids 248 mg/L∣Total Solids 251 mg/L
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.