Learn More
Melford Water Molecular Biology Grade DNase and RNase Free
Click to view available options
Quantity:
1 L
1 gal.
Packungsgröße:
1 L
4 L
Beschreibung
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications.
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications. Ideal for making reagents, rinsing glass and plastic ware, enzymatic reactions and more. Toxic agents such as DEPC are not used in purification procedures.
- Endotoxin Free
- RNase Free
- DNase Free
Tested to < 0.001 EU/ML
Meets or exceeds CAP/CLSI specifications for Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) and USP/NF Purified Water.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free |
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18 |
| Grade | Molecular Biology |
| Quantity | 1 gal. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur