Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Alternate Part Number | MINI PIC1801-10X10-GHS01/96 |
| Material | Vinyl |
| Quantity | 96/Pk. |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| For Use With (Application) | Pipe markers and safety signs |
| Height (Metric) | 10 mm |
| Width (Metric) | 250 mm |
| Temperature Range (Metric) | -18°C to 60°C |
| Shape | Diamond |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?