Learn More
Vinpocetine, MedChemExpress
Beskrivelse
The IC50 value of Vinpocetine on direct IKK inhibition in the cell-free system is 17.17 μM. Vinpocetine is a phosphodiesterase (PDE) inhibitor and inhibits NF-κB-dependent inflammatory responses by directly targeting IκB kinase complex (IKK), and has been widely used for the treatment of cerebrovascular disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Vinpocetine |
| CAS | 42971-09-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H26N2O2 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Ethyl apovincaminate |
| Solubility Information | Ethanol : 7.14 mg/mL (20.37 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (17.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCOC(C1=C[C@]2(CC)CCCN3CCC(C4=C(C=CC=C4)N51)=C5[C@]23[H])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 350.45 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?