Learn More
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC7-amine
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Description
VH 032 amide-alkylC7-amine is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkyl linker ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | (2 S,4 R)-1-(-2-(8-Aminooctanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride |
| CAS | 2415256-17-4 |
| Quantity | 25 mg |
| Target | Degrader Building Blocks |
| Molecular Formula | C30H45N5O4S0.2 HCl |
| Formula Weight | 2020 |
| Purity | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur