Description
- Excellent resistance to many solvents and oil based chemicals
- Very good abrasion resistance
- Flexible and comfortable for an excellent dexterity
- Gauntlet cuff style
- Raised diamond grip
- Powder free
Specifications
Specifications
| Back Material | Nitrile |
| Cuff Material | Nitrile |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 10.5 |
| Thickness (Metric) | 0.42 mm |
| Glove Cuff Color | Blue |
| Glove Cuff Style | Gauntlet |
| Liner Material | Cotton Flocking |
| Quantity | 12 Pairs |
| Resistant To | Excellent resistance to many solvents and oil based chemicals |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?