Learn More
Verbascoside, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Verbascoside |
| CAS | 61276-17-3 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C29 H36 O15 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside','2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-','4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate], β-D-Glucopyranoside','2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-','4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate]','(E)-, (3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl O-α-rhamnopyranosyl(1→3)-4-O-caffeoyl-β-D glucopyranoside, Acteoside, Distinctive Active Powder SL Special, Distinctive Phytostem Lilac, Kusaginin, NSC 603831, O'''-Desarabinosyllavandulifolioside A, Russetinol, Stereospermin, TJC 160, Verbascoside, trans-Acteoside, trans-Verbascoside |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC Name | [(2R,3R,4R,5R,6R)-6-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl] (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 624.59 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?