Learn More
Verapamil hydrochloride, MedChemExpress
Description
Verapamil hydrochloride ((±)-Verapamil hydrochloride) is a calcium channel blocker and a potent and orally active first-generation P-glycoprotein (P-gp) inhibitor. Verapamil hydrochloride also inhibits CYP3A4. Verapamil hydrochloride has the potential for high blood pressure, heart arrhythmias and angina research.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Verapamil hydrochloride |
| CAS | 152-11-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H39ClN2O4 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | (±)-Verapamil hydrochlorideCP-16533-1 hydrochloride |
| Solubility Information | H2O : 50 mg/mL (101.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (63.13 mM) |
| SMILES | [H]Cl.COC1=CC=C(C(C#N)(C(C)C)CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)C=C1OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 491.06 |
| Show More |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?