Learn More
Invitrogen™ VEGF Receptor 1 Monoclonal Antibody (5A4D2), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
110.00 EUR - 361.00 EUR
Specifications
Antigen VEGF Receptor 1
Clone 5A4D2
Concentration 100 μg/mL
Applications ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30019297
Vedere i documenti
Invitrogen™
MA552088
20 μL
110.00 EUR
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30019804
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Invitrogen™
MA552087
100 μL
361.00 EUR
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
VEGF Receptor 1 Monoclonal antibody specifically detects VEGF Receptor 1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry
Specifica
Specifica
VEGF Receptor 1
100 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 10% trehalose, 0.02% Tween 80 and no preservative
AI323757; embryonic receptor kinase 2; Emrk2; FLT; FLT1; FLT-1; fms related tyrosine kinase 1; FMS-like tyrosine kinase 1; FMS-related tyrosine kinase 1; Fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor receptor); FRT; i21; sFlt1; soluble VEGFR 1; sVEGFR 1; Tyrosine-protein kinase FRT; tyrosine-protein kinase receptor FLT; Vascular endothelial growth factor receptor 1; vascular endothelial growth factor receptor-1; vascular permeability factor receptor; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1
Recombinant Human VEGFR1/FLT-1 protein (Ser 27-Asn756).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
FLT1
5A4D2
ELISA, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
P17948
2321
IgG2a
Protein A
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato