Learn More
Descrizione
- Easy to replace, visor snaps into place
- For use with 3M™ V4D Faceshield
- Replacement clear acetate visor offering good chemical resistant properties
- Acetate visor has good optical properties and an anti-fog coating
- Replacement clear polycarbonate visor offering impact and scratch resistance properties
- Replacement steel mesh visor with a black matt finish providing protection from flying chips and splinters
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE Approved, EN 166 , EN 166 |
| Height (Metric) | 0.25 cm |
| Shape | Molding |
| Width (Metric) | 30.48 cm |
| Lens Coating | Scratch-resistant |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | V4 Series Replacement Visor |
| For Use With (Equipment) | V4F visor |
| Length (Metric) | 38.1 cm |
| Lens Material | Polycarbonate |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?