Learn More
Brady™ Utility Hook for M511 Printer
Beskrivning
- Take your printer wherever you work. Hang it easily on a cart, tool belt, rack or bucket organizer with this durable Utility Hook. Save space. Print right where the work happens
- Secures printer for hands-free operation
- Made from heavy-duty steel for added durability
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Utility hook |
| For Use With (Equipment) | M511 |
| Width (Metric) | 58 mm |
| Height (English) | 2.34 in. |
| Height (Metric) | 59.40 mm |
| Description | M511 Utility Hook |
| Format | Hook |
| Includes | M511 Utility Hook |
| For Use With (Application) | Asset tracking, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Inventory and in.spection labelling, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Safety identification, Warehouse marking, Wire and cable labelling |
| Quantity | 1 Ea. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?