Learn More
Thermo Scientific™ USB Dithiothreitol (DTT), 0.1M Solution
Código de producto. 15846582
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15846582 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15846582 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 707265ML
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Solution is 0.2 μm filtered and dispensed into vials.
Product Specifications
MB Grade
Form: 0.1M solution of USB Dithiothreitol (DTT) in high purity dH2O. Solution is 0.2 μm filtered and dispensed into vials.
Containment Testing:
  • DNase(endo): Passes test
  • DNase(exo): Passes test
  • Rnase: Passes test
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantity 5 mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.