Beschreibung
- Two-layer acrylic, cotton terry contruction provides reliable protection in cold applications
- PVC coating on the palm and fingers enhances grip capabilites
- Gloves remain comfortable and flexible, even at low temperatures
- Provides thermal insulation when in direct contact with cold objects
- Mechanical protection for heavy-duty tasks
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 511: 12X |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Color | Orange, Black |
| Material | Acrylic, Terrycloth |
| Size | 11 |
| EN388 Standard | 3231X |
| For Use With (Application) | Cold Environments, Construction, Forklift Operation, and Refrigeration |
| Gender | Unisex |
| Glove Cuff Style | Knit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?