Learn More
ABEBA™ Uni6 White Occupational Sneakers O2
Descrizione
- Lightweight, supple, water resistant
- Comply to EN ISO 20347 : 2012, O2, SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Tear and water resistant fabrics
- Easy fastening with laces
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Sanitized treatment
- Removable Active Comfort insole
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Closure Type | Laces |
| Color | White |
| Eyelets Material | Stainless steel |
| Liner Material | Breathable silver ions lining |
| Material | Textile |
| Size | 35 |
| Sole Features | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
| Sole Material | Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane |
| Style | Trainer |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?