Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Beskrivelse
- Made for safety and comfort
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD dissipative according EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole active comfort
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Black |
| Material | Knitted Fabric |
| Size | 39 |
| Toe Material | Steel |
| Certifications/Compliance (Europe) | ESD according 61340 class climatic 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Trainers |
| Waterproof | Water Repellent |
| Product Type | S3 SRC ESD |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?