Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Shoes
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfiber
- White
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | White |
| Material | Microfiber |
| Size | 41 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 1740 |
| Toe Material | Steel |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?