Learn More
UNC2025, MedChemExpress
Beschreibung
UNC2025 is a potent, ATP-competitive and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | UNC2025 |
| CAS | 1429881-91-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H40N6O |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (69.92 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CN1CCN(CC2=CC=C(C3=CN([C@@H]4CC[C@@H](O)CC4)C5=NC(NCCCC)=NC=C53)C=C2)CC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 476.66 |
| Formula Weight | 476.66 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?