Learn More
Descrizione
- Calibrated, with constant, for manual measurement
- Ideal for transparent liquids manual measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high-temperature or low temperature measurements
- All viscometers are provided with ring marks
- This ensures that viscometers for automatic measurements can also be checked by means of manual measurements
- The recommended minimum flowthrough time is 200 seconds
Specifica
Specifica
| Product Type | Ubbelohde Viscometer |
| Viscosity Range | 20 to 100 cSt |
| Calibrated | Yes |
| Description | 1.03 mm diamter |
| Approximate Constant | 0.1 |
| Certifications/Compliance | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Material | Glass |
| Length (Metric) | 285 mm |
| For Use With (Application) | Manual measurements |
| Volume (Metric) | 15 to 20 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?