Learn More
U93631, MedChemExpress
Description
U93631 is a GABAA receptor ligand of novel chemical structure with IC50 of 100 nM,and has been shown to induce a rapid, time-dependent decay of GABA-induced whole-cell Cl-currents in recombinant GABAA receptors.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | U93631 |
| CAS | 152273-12-6 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H21N3O2 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 34 mg/mL (113.57 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C2N(C=N1)C3=C(C=CC=C3)NC2(C)C)OC(C)(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 299.37 |
| Formula Weight | 299.37 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?